Documentos clave
OH30393200
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST20M-C
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
Materiales
epoxy shaft
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30393200
intervalo de medición de la conductividad
0.00-19.99 mS/cm
intervalo de medición del pH
0.00-14 pH unit
intervalo de medición de la salinidad
0.0-10.0 ppt
intervalo de medición de la temperatura
0.0-99.0 °C
alimentación a batería
4 × 1.5 V, 200 hr life
Descripción general
With durable IP67 waterproof ABS housing, protective sensor cap, and an automatic shutdown feature that preserves battery life, OHAUS pen meters can endure consistent use in rough, wet environments.
Aplicación
pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), salinity, total dissolved solids (TDS), temperature measurement
Características y beneficios
Easily replaceable electrodes, automatic shut off feature
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)