Documentos clave
OH30129896
Ohaus® pH Meter
Model ST5000-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
epoxy shaft
Características
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30129896
ORP measuring range
-2000.00-+2000.00 mV
intervalo de medición del pH
-2-20 pH unit
intervalo de medición de la temperatura
-30-130 °C
Descripción general
The color touchscreen operates similar to smartphones and tablet computers and provides simple operation of the advanced features, such as one-touch toggling of measurement modes.
Aplicación
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Características y beneficios
3 endpoint modes, continuous measurement mode, up to 9 point calibration, 1,000 measurement memory
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)