OH30100627
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX2202M, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30100627
intervalo de medición de la capacidad de pesada
2200 g, resolution: 0.01 g
Plato de pesaje: An × L
19.5 cm × 17.5 cm
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)