Merck
O9881
Sigma-Aldrich
cis-12-Octadecensäure-methylester
~99% (capillary GC)
Sinónimos:
cis-12-Octadecenoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H36O2
Número de CAS:
Peso molecular:
296.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
assay
~99% (capillary GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/CCCCCCCCCCC(=O)OC
Packaging
Sealed ampule, under Argon.