O8014
Org 27569
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxylic acid [2-(4-piperidin-1-yl-phenyl)-ethyl]-amide
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCc1c([nH]c2ccc(Cl)cc12)C(=O)NCCc3ccc(cc3)N4CCCCC4
InChI
1S/C24H28ClN3O/c1-2-20-21-16-18(25)8-11-22(21)27-23(20)24(29)26-13-12-17-6-9-19(10-7-17)28-14-4-3-5-15-28/h6-11,16,27H,2-5,12-15H2,1H3,(H,26,29)
Clave InChI
AHFZDNYNXFMRFQ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.