Merck
O5005
Sigma-Aldrich
cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid sodium salt
~90% (GC)
Sinónimos:
Stearidonic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C18H27O2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
298.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
assay
~90% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCC(O)=O