Merck
N9250
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl dodecanoate
Sinónimos:
1-Naphthyl laurate, Dodecanoic acid 1-naphthyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30O2
Número de CAS:
Peso molecular:
326.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
Substrates
Esterase substrate.