N8883
6-Nitro-3-(phenylacetamido)benzoic acid
≥98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
solubilidad
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(NC(=O)Cc2ccccc2)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H12N2O5/c18-14(8-10-4-2-1-3-5-10)16-11-6-7-13(17(21)22)12(9-11)15(19)20/h1-7,9H,8H2,(H,16,18)(H,19,20)
Clave InChI
QHVQEQRGDKOHHC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Sustratos
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?