Merck
N8287
Sigma-Aldrich
NSC 625987
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
1,4-Dimethoxy-9-thio(10H)-acridone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
271.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97% (HPLC)
solubilidad
DMSO: 14 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(OC)c2C(=S)c3ccccc3Nc12
InChI
1S/C15H13NO2S/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16-14/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)
Clave InChI
KFAKESMKRPNZTM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NSC 625987 is a selective, potent Cdk4/cyclin D1 inhibitor.
Precaución
Air-sensitive
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Kubo et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 5(12), 4279-4286 (2000-01-13)
Loss of p16 functional activity leading to disruption of the p16/cyclin-dependent kinase (CDK) 4:cyclin D/retinoblastoma pathway is the most common event in human tumorigenesis, suggesting that compounds with CDK4 kinase inhibitory activity may be useful to regulate cancer cell growth.