Merck
N7257
Sigma-Aldrich
Naphthol Green B
Technical grade
Sinónimos:
Acid Green 1
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H15FeN3Na3O15S3
Número de CAS:
Peso molecular:
878.46
Colour Index Number:
10020
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
λmax
714 nm
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(N=O)c(O[Fe](Oc3ccc4cc(ccc4c3N=O)S([O-])(=O)=O)Oc5ccc6cc(ccc6c5N=O)S([O-])(=O)=O)ccc2c1
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
InChI key
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.