N6909
Neurturin human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinónimos:
NRTN, NTN
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
15-50 ng/mL ED50
mol peso
monomer calculated mol wt ~12.5 kDa
predicted mol wt ~14 kDa by SDS-PAGE (reducing)
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... NRTN(4902)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)