N6378
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-proline (dicyclohexylammonium) salt
crystalline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N2O4S · C12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
449.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
crystalline
color
yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)[C@@H]3CCCN3Sc4ccccc4[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C11H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;14-11(15)9-5-3-7-12(9)18-10-6-2-1-4-8(10)13(16)17/h11-13H,1-10H2;1-2,4,6,9H,3,5,7H2,(H,14,15)/t;9-/m.0/s1
Clave InChI
CRIOJTHVCCENRP-NPULLEENSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)