N6129
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO8
Número de CAS:
Peso molecular:
301.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC1OC(Oc2cccc(c2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?