Merck
N4163
Sigma-Aldrich
Nemadipine-A
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(pentafluorophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18F5NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
419.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
solubilidad
H2O: insoluble <2 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)C(=O)OCC
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nemadipine-A is a L-type calcium channel α1-subunit antagonist.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)