Merck
N4125
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-LC acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18ClNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
399.82
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(C)=O)c(OC)cc1Cl
Substrates
Esterase substrate.