N0262
2-Amino-1,5-naphthalenedisulfonic acid sodium salt
Sinónimos:
2-Naphthylamine-1,5-disulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO6S2 · xNa+
Número de CAS:
Peso molecular:
303.31 (free acid basis)
Beilstein:
2888645
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc2c(cccc2c1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Aplicación
Reported to be useful in sequential analysis of non-polar peptides.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
A new, improved technique for automated sequencing of non-polar peptides.
J A Foster et al.
Biochemical and biophysical research communications, 53(1), 70-74 (1973-07-02)