Documentos clave
MSQC28
Sigma-Aldrich
SILuLite SigmaMAb Vedolizumab Monoclonal Antibody
recombinant, expressed in CHO cells
Sinónimos:
Biologic Antibody Mimic, Biotherapeutic Antibody Mimic, Monoclonal Antibody Calibrator
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in CHO cells
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
idoneidad
suitable for mass spectrometry
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
SigmaMAb Vedolizumab (MSQC28) was designed to be a standard for the analysis of Vedolizumab monoclonal antibodies using mass spectrometry. An isotopically labeled version is available as SILuMab Vedolizumab (MSQC29).
SigmaMAb Vedolizumab is for research use only and is not intended for diagnostic or therapeutic use.
Secuencia
SigmaMAb Vedolizumab Heavy Chain:
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKGSGYTFTSYWMHWVRQAPGQRLEWIGEIDPSESNTNYNQKFKGRVTLTVDISASTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGGYDGWDYAIDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELAGAPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SigmaMAb Vedolizumab Light Chain:
DVVMTQSPLSLPVTPGEPASISCRSSQSLAKSYGNTYLSWYLQKPGQSPQLLIYGISNRFSGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDVGVYYCLQGTHQPYTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Información legal
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)