M9810
Greiner 96 well plates, polypropylene
1.2 mL, round bottom clear polypropylene wells
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless polypropylene
round bottom clear polypropylene wells
esterilidad
non-sterile (8 per bag)
Características
lid: no
envase
case of 50
fabricante / nombre comercial
Greiner 780201
volumen máximo
1.22 mL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
1.2 mL
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)