Merck
M9670
SAFC
(R,R)-(−)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
≥97% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥97% (GC)
SMILES string
COC[C@H]1CC[C@H](COC)N1
Application
Chiral auxiliary
Visite la Librería de documentos
Fuji, K, et al.
Tetrahedron Letters, 31, 3175-3175 (1990)