Merck
M9631
Sigma-Aldrich
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N5O9P
Número de CAS:
Peso molecular:
429.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
assay
~98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC4COP(O)(=O)OC4C3OC(=O)CCC(O)=O