Documentos clave
M9535
Millipore
Ultrafree-MC microcentrifuge filters
working volume 500 μL, Durapore PVDF membrane, pore size 0.22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.24
Materiales
Durapore PVDF membrane
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Millipore UFC30GV25
Parámetros
12,000 × g max. RCF
volumen de trabajo
500 μL
tamaño de poro
0.22 μm
Descripción general
Units consist of microcentrifuge tube with hinged cap and filter insert. The Ultrafree centrifugal filter units are are well suited for the removal of particles & precipitates from aqueous & some solvent-based samples.
Compatibilidad
Use in any standard fixed-angle microcentrifuge rotor.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)