M9261
5-Methoxyuridine
Sinónimos:
mo(5)U
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
≥99% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O7/c1-18-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)19-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Clave InChI
ZXIATBNUWJBBGT-JXOAFFINSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)