M9066
Microsomes from Liver, Pooled
from rat(Sprague-Dawley), male
Sinónimos:
Liver microsome preparation
About This Item
Productos recomendados
biological source
rat (Sprague-Dawley)
Quality Level
form
liquid
packaging
vial of ~10 mg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?