M8433
Anti-phospho-c-Myc (pThr58/pSer62) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, liquid
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
mol peso
antigen ~64-67 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg/mL
western blot: 0.5-4 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr58/pSer62)
Información sobre el gen
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rat ... Myc(24577)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?