M7922
5-Methoxyflavanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
254.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
COc1cccc2OC(CC(=O)c12)c3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)