Merck
M7766
Sigma-Aldrich
Methylene Green zinc chloride double salt
Sinónimos:
Basic Green 5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H17ClN4O2S · 0.5ZnCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
433.00
Número de índice de color:
52020
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, ≥80%
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C(=C3Sc2c1)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C(=C6Sc5c4)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C
InChI
1S/2C16H17N4O2S.4ClH.Zn/c2*1-18(2)10-5-6-11-14(9-10)23-16-12(17-11)7-8-13(19(3)4)15(16)20(21)22;;;;;/h2*5-9H,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Clave InChI
ZGFKRQWRLSADBE-UHFFFAOYSA-J
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)