Merck
M7684
Sigma-Aldrich
MRS 2159
>98% (HPLC), solid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11N3O8PNa3
Número de CAS:
Peso molecular:
461.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
>98% (HPLC)
Formulario
solid
solubilidad
H2O: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2ccc(cc2)C([O-])=O)c1COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C15H14N3O8P.3Na/c1-8-13(20)11(6-19)12(7-26-27(23,24)25)14(16-8)18-17-10-4-2-9(3-5-10)15(21)22;;;/h2-6,20H,7H2,1H3,(H,21,22)(H2,23,24,25);;;/q;3*+1/p-3/b18-17+;;;
Clave InChI
VCUDBCPCDKEAKO-GLCFPVLVSA-K
Información sobre el gen
human ... P2RX1(5023)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
P2X1 purinoceptor antagonist.
Características y beneficios
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Información legal
Sold under license from the National Institutes of Health
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yong-Chul Kim et al.
Drug development research, 45(2), 52-66 (1998-10-01)
Novel analogs of the P2 receptor antagonist pyridoxal-5'-phosphate-6-phenylazo-2',4'-disulfonate (PPADS) were synthesized. Modifications were made through functional group substitution on the sulfophenyl ring and at the phosphate moiety through the inclusion of phosphonates, demonstrating that a phosphate linkage is not required