Documentos clave
M7250
Sigma-Aldrich
6-Mercaptopurine riboside
~99%
Sinónimos:
9-β-D-Ribofuranosyl-6-mercaptopurine
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352204
Ensayo
~99%
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)