Merck
M7034
Sigma-Aldrich
NG-Methyl-D-arginine acetate salt
≥98% (TLC)
About This Item
Fórmula lineal:
C7H16N4O2 · CH3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
248.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (TLC)
cadena SMILES
CC(O)=O.CNC(=N)NCCC[C@@H](N)C(O)=O
Aplicación
No significant effect on NOS; used as a negative control in studies of L-NMMA activity.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)