M6014
Met-Leu-Phe acetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CSCCC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C20H31N3O4S/c1-13(2)11-16(22-18(24)15(21)9-10-28-3)19(25)23-17(20(26)27)12-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13,15-17H,9-12,21H2,1-3H3,(H,22,24)(H,23,25)(H,26,27)
Clave InChI
CHDYFPCQVUOJEB-UHFFFAOYSA-N
Calidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)