M5648
(S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylethanol
liquid
Sinónimos:
β-Methoxyphenethyl alcohol, (+)-β-Methoxyphenethyl alcohol
About This Item
form
liquid
color
light yellow
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
JDTUPLBMGDDPJS-SECBINFHSA-N
Caution
replaced by
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)