Merck
M5196
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Macrophage Inflammatory Protein-2 antibody produced in rat
clone 40605, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-CXCL2, Anti-Chemokine (C-X-C motif) ligand 2, Anti-GROb, Anti-MIP2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
40605, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse
técnicas
capture ELISA: 2 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Cxcl2(20310)
Inmunógeno
purified, E. coli-derived recombinant mouse macrophage inflammatory protein 2.
Forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)