M5131
MTH-DL-Methionine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12N2OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSCCC1NC(=S)N(C)C1=O
InChI
1S/C7H12N2OS2/c1-9-6(10)5(3-4-12-2)8-7(9)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)
Clave InChI
GQSMFARWFJRERX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MTH-DL-Methionine is a methylthiohydantoin amino acid derivative.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Liquid-Chromatographic separation with Electrochemical Detection of the Phenylthiohydantoin and Methylthiohydantoin Derivatives of Amino-Acids
WELCH LE; JOHNSON DC
Journal of Chromatography A, 180, 111-118 (1990)