Merck
M2324
Sigma-Aldrich
ML-3H2
Sinónimos:
5-Chloro-7-(diethylaminomethyl)quinolin-8-ol, 5-Chloro-7-[(diethylamino)methyl]-8-quinolinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
264.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.41
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL
soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)Cc1cc(Cl)c2cccnc2c1O
InChI
1S/C14H17ClN2O/c1-3-17(4-2)9-10-8-12(15)11-6-5-7-16-13(11)14(10)18/h5-8,18H,3-4,9H2,1-2H3
Clave InChI
QDFFXEIFWNNJJU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ML-3H2 is an allosteric hexamer-stabilizing inhibitor of human porphobilinogen synthase (PBGS;ALAD)
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)