M221
Monoclonal Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor (α3 Subunit) antibody produced in rat
~5 mg/mL, clone mAb 313, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
mAb 313, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
chicken
concentración
~5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): 1:4,000
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
chicken ... CHRNA3(386578)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)