M218
Monoclonal Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor (α4 Subunit) antibody produced in rat
~1 mg/mL, clone mAb 299, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
mAb 299, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, chicken, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): 1:800
radioimmunoassay: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHRNA4(1137)
rat ... Chrna4(25590)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)