M2046
IgA, Lambda from murine myeloma
clone MOPC 315, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Mouse IgA-λ
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
clon
MOPC 315, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Especificidad
Antigen Specificity: dinitrophenyl (DNP)-modified proteins
Forma física
Solution in 0.02 M Tris buffered saline, pH 8.0, containing 0.02% sodium azide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)