Merck
M1257
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine
Sinónimos:
2-Pyridinethiol, 2-Pyridyl mercaptan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5NS
Número de CAS:
Peso molecular:
111.16
Beilstein/REAXYS Number:
105787
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
mp
127-130 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
InChI key
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
replaced by