Merck
M062200
Sigma-Aldrich
Amino-ON CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
Seleccione un Tamaño
0.25 G
MXP 3,347.00
1 G
MXP 12,500.00
MXP 3,347.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.25 G
MXP 3,347.00
1 G
MXP 12,500.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
MXP 3,347.00
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
tamaño de poro
1000 Å
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
This product and it use is covered under US Patent Number 7,329,515
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)