Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~35 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
~0.5 mg/mL
technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using human Jurkat cell lysate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MYD88(4615)
mouse ... Myd88(17874)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 233-248 of the internal domain of human MyD88. This peptide differs from mouse MyD88 by 2 amino acids.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?