L9759
L-Leucine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H19NO2.C7H8O3S/c1-10(2)8-12(14)13(15)16-9-11-6-4-3-5-7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-7,10,12H,8-9,14H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t12-;/m0./s1
Clave InChI
QTQGHKVYLQBJLO-YDALLXLXSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)