Merck
L9276
Sigma-Aldrich
Lys-Pro hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
243.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCCC(N)C(=O)N1CCCC1C(O)=O