L8015
Leu-Leu amide hydrochloride
About This Item
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C12H25N3O2.ClH/c1-7(2)5-9(13)12(17)15-10(11(14)16)6-8(3)4;/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H2,14,16)(H,15,17);1H
Clave InChI
FEDQBHHEYDUKKJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)