Documentos clave
L6133
Sigma-Aldrich
Lichenan from Cetraria islandica
practical grade, powder
Sinónimos:
Lichenin
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
grado
practical grade
Formulario
powder
color
tan to brown
cadena SMILES
OC[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Otras notas
A glucose polysaccharide.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)