L5756
Lithocholic acid 3-sulfate disodium salt hydrate
Sinónimos:
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate, Sulfolithocholic acid
About This Item
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](C2)OS([O-])(=O)=O
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)