These plates come in a bulk pack of 100 lids. They are non-sterile.
L3411
Greiner multiwell plate lids
for standard multiwell plate, non-sterile
Sinónimos:
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
Seleccione un Tamaño
MXP 5,066.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 5,066.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
clear polystyrene
colorless wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid
envase
case of 100
fabricante / nombre comercial
Greiner 656101
tamaño
96 well
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
- Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
- Corner notches for proper orientation.
- Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
- Free of detectable RNase and DNase.
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
I am interested in these plate lids to fit M2936-100EA Grenier 96-well plates. Do the lids come in a single case of 100 or are they subdivided into 5-lid packages as the plates are?
1 answer-