Merck
L3402
Sigma-Aldrich
Propionyl-leupeptin hemisulfate salt
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Propionyl-Leu-Leu-Arg-al
About This Item
Fórmula lineal:
C21H40N6O4 · 1/2H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
489.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Ensayo
≥90% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Serine and cysteine protease inhibitor.
Serine and cysteine protease inhibitor.. Estrogen receptors are cleaved by endogenous proteases during isolation, but progressively larger complexes are obtained with increasing concentrations of acetyl- and propionyl-leupeptin.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Biological activities of leupeptins.
T Aoyagi et al.
The Journal of antibiotics, 22(11), 558-568 (1969-11-01)