Merck
L3040
Sigma-Aldrich
L-765,314 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(2S)-4-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H34N6O5 · xH2O
Peso molecular:
522.60 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 14 mg/mL
emisor
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
cadena SMILES
O.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN([C@@H](C3)C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H34N6O5.H2O/c1-27(2,3)31-24(34)20-15-32(11-12-33(20)26(35)38-16-17-9-7-6-8-10-17)25-29-19-14-22(37-5)21(36-4)13-18(19)23(28)30-25;/h6-10,13-14,20H,11-12,15-16H2,1-5H3,(H,31,34)(H2,28,29,30);1H2/t20-;/m0./s1
Clave InChI
KQHMFDHSRXAELV-BDQAORGHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent and selective α1B-adrenoceptor antagonist.
Características y beneficios
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)