Merck
K1634
Sigma-Aldrich
Karanjin from Pongamia glabra oil
Sinónimos:
Pongamol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
292.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)