I8630
3-Deoxy-3-fluoro-D-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate hexasodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C6H8FO14P3Na6
Número de CAS:
Peso molecular:
553.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].OC1C(F)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(O)C1OP(O)(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Kozikowski, A.P., et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 7403-7403 (1990)